1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33327-1G OR33327-5G
APOSOR33327-1GEA 323 CHF
APOSOR33327-1G APOSOR33327-5G
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139117
CAS-Nummer: 338976-01-5