[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33122-1G
APOSOR33122-1GEA
407
CHF
APOSOR33122-1G
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea
Formel:
C₈H₉ClN₂O MW: 184,623 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01314628 CAS-Nummer: 4654-63-1 |