1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33010-1G
OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA
216
CHF
APOSOR33010-1G
APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₁NOS MW: 217,287 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01871613 CAS-Nummer: 7520-94-7 |