2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32940-1G
OR32940-5G
APOSOR32940-1GEA
407
CHF
APOSOR32940-1G
APOSOR32940-5G
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one 95%
2-(Chloromethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one
Formel:
C₆H₅ClO₃ MW: 160,555 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053592 CAS-Nummer: 7559-81-1 |