1H-Indole-3-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32891-1G
OR32891-5G
APOSOR32891-1GEA
195
CHF
APOSOR32891-1G
APOSOR32891-5G
1H-Indole-3-carboxamide 95%
1H-Indole-3-carboxamide
Formel:
C₉H₈N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00460642 CAS-Nummer: 1670-85-5 |