Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32868-1G
OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA
407
CHF
APOSOR32868-1G
APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ MW: 221,209 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00823452 CAS-Nummer: 13610-51-0 |