Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32853-1G
OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA
136
CHF
APOSOR32853-1G
APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₃ MW: 231,247 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00087702 CAS-Nummer: 85418-82-2 |