(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32732-1G
APOSOR32732-1GEA
216
CHF
APOSOR32732-1G
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO MW: 209,672 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172143 CAS-Nummer: 876376-75-9 |