3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32685-1G
OR32685-5G
APOSOR32685-1GEA
645
CHF
APOSOR32685-1G
APOSOR32685-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉NO₃ MW: 227,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00445255 CAS-Nummer: 80066-99-5 |