4-Methyl-2-chinolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Lepidinol, 4-Methylquinolin-2-ol, 2-Hydroxy-4-methylquinoline
OR32653-100G
OR32653-25G
OR32653-5G
APOSOR32653-100GEA
255
CHF
APOSOR32653-100G
APOSOR32653-25G
APOSOR32653-5G
4-Methyl-2-chinolinol 95%
4-Methyl-2-chinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,185 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006745 CAS-Nummer: 84909-43-3 |