4-Oxo-1-(propan-2-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32639-1G
APOSOR32639-1GEA
737
CHF
APOSOR32639-1G
4-Oxo-1-(propan-2-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Oxo-1-(propan-2-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃NO₃ MW: 231,247 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01315709 CAS-Nummer: 53977-47-2 |