6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32546-1G
OR32546-5G
APOSOR32546-1GEA
407
CHF
APOSOR32546-1G
APOSOR32546-5G
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₀H₉N₃O MW: 187,198 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00113965 CAS-Nummer: 16879-57-5 |