(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32473-1G OR32473-25G OR32473-5G
APOSOR32473-1GEA 216 CHF
APOSOR32473-1G APOSOR32473-25G APOSOR32473-5G
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₀ClNOS
MW: 215,7 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617978
CAS-Nummer: 1276536-34-5