2-Brom-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32395-1G
OR32395-25G
OR32395-5G
APOSOR32395-1GEA
216
CHF
APOSOR32395-1G
APOSOR32395-25G
APOSOR32395-5G
2-Brom-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid 95%
2-Brom-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO MW: 242,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00215011 CAS-Nummer: 32433-61-7 |