8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR323138-5G
APOSOR323138-5GEA 193 CHF
APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02167411
CAS-Nummer: 67449-23-4