10-Bromodecylphosphonic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR323068-100MG
OR323068-250MG
APOSOR323068-100MGEA
784
CHF
APOSOR323068-100MG
APOSOR323068-250MG
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
10-Bromodecylphosphonic acid
Formel:
C₁₀H₂₂BrO₃P Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25424105 CAS-Nummer: 934985-98-5 |