4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR322936-1G
OR322936-500MG
APOSOR322936-1GEA
877
CHF
APOSOR322936-1G
APOSOR322936-500MG
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₇NO MW: 203,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06357359 CAS-Nummer: 50333-45-4 |