Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322913-250MG
OR322913-1G
APOSOR322913-250MGEA
57.5
CHF
APOSOR322913-250MG
APOSOR322913-1G
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₇NO₃S MW: 185.2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689563 CAS-Nummer: 73956-17-9 |