4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-5-methyl-6-((2-methylpyridin-3-yl)oxy)pyrimidine
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 112 CHF
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃O
MW: 235,67 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12756519
CAS-Nummer: 930093-72-4