tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR322791-1G
OR322791-5G
APOSOR322791-1GEA
94
CHF
APOSOR322791-1G
APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀INO₂ MW: 325,186 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953364 CAS-Nummer: 253177-03-6 |