4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 514 CHF
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄BrN₃
MW: 280,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11037544
CAS-Nummer: 1206969-07-4