4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR322751-1G OR322751-5G OR322751-25G
APOSOR322751-1GEA 27.9 CHF
APOSOR322751-1G APOSOR322751-5G APOSOR322751-25G
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Melting Pt: 69…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191396
CAS-Nummer: 73291-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III