7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322740-100MG
OR322740-1G
OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA
121
CHF
APOSOR322740-100MG
APOSOR322740-1G
APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14585353 CAS-Nummer: 1031417-41-0 |