5,6-Diaminoindazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322608-100MG
OR322608-250MG
APOSOR322608-100MGEA
168
CHF
APOSOR322608-100MG
APOSOR322608-250MG
5,6-Diaminoindazole
5,6-Diaminoindazole
Formel:
C₇H₈N₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022787 CAS-Nummer: 7404-68-4 |