2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR322555-250MG
OR322555-500MG
APOSOR322555-250MGEA
393
CHF
APOSOR322555-250MG
APOSOR322555-500MG
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07367941 CAS-Nummer: 851670-19-4 |