1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322313-1G
OR322313-250MG
OR322313-5G
APOSOR322313-1GEA
323
CHF
APOSOR322313-1G
APOSOR322313-250MG
APOSOR322313-5G
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅N·ClH MW: 149,662 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01735171 CAS-Nummer: 89854-70-6 |