Methyl isodehydroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR322202-5G OR322202-1G
APOSOR322202-5GEA 488 CHF
APOSOR322202-5G APOSOR322202-1G
Methyl isodehydroacetate
Methyl isodehydroacetate
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (14 mm Hg)
Melting Pt: 66…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006642
CAS-Nummer: 41264-06-6
EINECS: 255-283-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable