N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32214-1G
APOSOR32214-1GEA 407 CHF
APOSOR32214-1G
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,252 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04124300
CAS-Nummer: 733796-14-0