2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32196-1G
APOSOR32196-1GEA 269 CHF
APOSOR32196-1G
2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
2-Benzoyl-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00707818
CAS-Nummer: 38353-02-5