(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32178-1G OR32178-5G
APOSOR32178-1GEA 407 CHF
APOSOR32178-1G APOSOR32178-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₂H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00121190
CAS-Nummer: 502841-03-4