(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32161-1G
OR32161-5G
APOSOR32161-1GEA
407
CHF
APOSOR32161-1G
APOSOR32161-5G
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O MW: 201,225 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00127064 CAS-Nummer: 146139-83-5 |