(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321550-1G
OR321550-250MG
APOSOR321550-1GEA
536
CHF
APOSOR321550-1G
APOSOR321550-250MG
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄BrN·ClH MW: 276,601 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2141967-71-5 |