Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321539-1G
OR321539-250MG
APOSOR321539-1GEA
958
CHF
APOSOR321539-1G
APOSOR321539-250MG
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Formel:
C₉H₁₇NO₂·ClH MW: 207.698 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2409589-84-8 |