tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR321535-250MG
APOSOR321535-250MGEA 567 CHF
APOSOR321535-250MG
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
MW: 340,255 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11223611
CAS-Nummer: 1203686-41-2