Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321532-1G OR321532-250MG
APOSOR321532-1GEA 862 CHF
APOSOR321532-1G APOSOR321532-250MG
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
MW: 255.741 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179145
CAS-Nummer: 863769-42-0