Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321531-1G OR321531-250MG
APOSOR321531-1GEA 958 CHF
APOSOR321531-1G APOSOR321531-250MG
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
MW: 255.741 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08460734
CAS-Nummer: 1203685-41-9