5,6-Dichloropicolinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR321529-1G OR321529-100MG
APOSOR321529-1GEA 688 CHF
APOSOR321529-1G APOSOR321529-100MG
5,6-Dichloropicolinaldehyde
5,6-Dichloropicolinaldehyde
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16606477
CAS-Nummer: 408526-50-1