5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR321527-1G
OR321527-250MG
APOSOR321527-1GEA
905
CHF
APOSOR321527-1G
APOSOR321527-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,231 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12033508 CAS-Nummer: 1159814-73-9 |