(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR321524-1G OR321524-250MG
APOSOR321524-1GEA 862 CHF
APOSOR321524-1G APOSOR321524-250MG
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21703522
CAS-Nummer: 1439991-99-7