(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321521-1G OR321521-250MG
APOSOR321521-1GEA 1350 CHF
APOSOR321521-1G APOSOR321521-250MG
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2416257-97-9