2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR321520-1G OR321520-250MG
APOSOR321520-1GEA 1060 CHF
APOSOR321520-1G APOSOR321520-250MG
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Formel: C₂₇H₂₃NO₄
MW: 425,476 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2416262-95-6