3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 1350 CHF
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,123 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1784007-12-0