3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR321517-1G
OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA
1150
CHF
APOSOR321517-1G
APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO MW: 254.123 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD19358730 CAS-Nummer: 1267325-95-0 |