4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321516-1G
OR321516-250MG
APOSOR321516-1GEA
1230
CHF
APOSOR321516-1G
APOSOR321516-250MG
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(3-Nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂·ClH MW: 240,686 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2409597-54-0 |