4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321511-1G
OR321511-250MG
APOSOR321511-1GEA
592
CHF
APOSOR321511-1G
APOSOR321511-250MG
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅N·ClH MW: 209,715 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
83674-77-5 |