4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321508-1G
OR321508-250MG
APOSOR321508-1GEA
706
CHF
APOSOR321508-1G
APOSOR321508-250MG
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄N₂·ClH MW: 222,714 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08544124 CAS-Nummer: 162997-34-4 |