5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321507-1G
OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA
671
CHF
APOSOR321507-1G
APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄ClNO·ClH MW: 260,16 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2409597-32-4 |