N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321503-1G
OR321503-250MG
APOSOR321503-1GEA
1060
CHF
APOSOR321503-1G
APOSOR321503-250MG
N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2409589-89-3 |