3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321500-1G OR321500-250MG
APOSOR321500-1GEA 862 CHF
APOSOR321500-1G APOSOR321500-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2409597-13-1