(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321496-1G
OR321496-250MG
APOSOR321496-1GEA
801
CHF
APOSOR321496-1G
APOSOR321496-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄BrN·ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2409590-07-2 |